蒸汽壓力
18 mmHg ( 37.7 °C)
品質等級
形狀
liquid
expl. lim.
7 %
雜質
≤0.05% Water (H2O)
蒸發殘留物
≤0.002%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 29.4 °C
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
~0.86-0.88 g/cm3 at 25 °C
應用
histology
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Clearing agent for routine histology and cytology applications.
分析報告
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Liquid
Water (H2O): 0.05% max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Liquid
Water (H2O): 0.05% max
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
77.0 °F - closed cup
閃點(°C)
25 °C - closed cup