主要文件
1.08633
Supelco
Xylenes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12191501
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
形狀
liquid
mp
-47 °C
轉變溫度
flash point 26 °C
一般說明
isomeric mixture for analysis Emparta® ACS
儲存和穩定性
Store at +5°C to +30°C.
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
hearing organs, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
78.8 °F
閃點(°C)
26 °C