材料
anodized aluminum spring clamp(s)
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel cover (for funnel)
stainless steel frit (for support)
stainless steel funnel(s)
高度
19.4 cm
直徑
7.6 cm
過濾器直徑
47 mm
過濾面積
9 cm2
漏斗容量
250 mL
接頭
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
一般說明
分析不锈钢过滤器支架可用于细菌学样品的真空过滤或颗粒物污染分析。
應用
细菌或颗粒物污染分析
特點和優勢
- 有三种直径,有四种可用的漏斗尺寸,以容纳250 mL样品
- 带有250 mL漏斗的支架配有漏斗盖,可以使用附件过滤装置进行排气
- 可以高压灭菌或火焰灭菌
原則
真空