Key Documents
WMEQ0DKT
Milli-Q
Milli-Q® EQ壁挂套件
Wall mounting kit for the HMI touchscreen of Milli-Q® EQ 7000/08/16 water purification systems
别名:
用于HMI的Milli-Q® EQ壁挂套件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
NACRES:
JA.13
相容性
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
壁挂式支架套件是一种纯水配件,含有简便安装Milli-Q® EQ 7系列纯水系统的HMI 触摸屏需要的所有部件。触摸屏显示器可以在离系统3米的墙壁上安装,节省实验室空间。
用于HMI的该套件优化了系统的安装灵活性。如果实验室变化,系统设置可以适应您的实验室。
特點和優勢
  • 易于安装。
  • 节省实验室工作台空间。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany