主要文件
ZEQ7C0NDC
Milli-Q
给水电导率电池
For use with Milli-Q® EQ 7000 water purification systems, monitors the ionic quality of feed water
别名:
给水电导率电池
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104214
NACRES:
JA.13
特點
Measures the conductivity of water
製造商/商標名
Milli-Q®
相容性
for use with Milli-Q® EQ 7000
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
给水电导率电池是一种安装配件,当给水的离子含量超出规格时触发报警。这可以防止IPAK Meta®和IPAK Quanta®精制柱过早耗尽。
應用
给水电导率电池用于监测Milli-Q® EQ 7000水纯化系统给水的离子质量。
法律資訊
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany