一般說明
Viresolve® Magnus夹具专用于大容量液体处理。Viresolve® Pro+ Magnus夹具专用于运载组合Viresolve® Pro Shield或Shield H防护预滤器的Viresolve® Pro病毒过滤装置。无产品接触设计免去清洁验证需要。该夹具(VPMH207000)可容纳1-7个过滤装置。
特點和優勢
- 手动液压方式轻松夹持装置
- 竖直安装,占地面积达到最小,使用更加方便(一放一夹即可使用)
法律資訊
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany