主要文件
UFC30VV
Millipore
Ultrafree®离心过滤器,0.5 mL样品体积
pore size 0.1 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
别名:
Centrifuge filter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
材料
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
品質等級
無菌
non-sterile
特點
holdup volume 5 μL
製造商/商標名
Ultrafree®
參數
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
技術
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
長度
45 mm
直徑
10.6 mm
過濾面積
0.2 cm2
基質
Durapore®
孔徑
0.1 μm pore size
應用
sample preparation
運輸包裝
ambient
一般說明
Ultrafree®-MC(0.5 mL)和 Ultrafree-CL(2 mL)离心式过滤器是一次性过滤器,用来去除生物水溶液中的颗粒。这些装置有两种处理体积和一系列微孔滤膜(从 0.1 至 5.0 µm),过滤速度快,再现性好。还提供已预先灭菌的过滤器。用于 1.5 mL(-MC)和 15 mL(–CL)离心管定角转子中。
•从 0.1 至 5.0 µm 五种不同孔径
•还提供经预先灭菌的过滤器
•快速过滤和高度重现性
•用于 1.5 mL 离心管定角转子中
应用
•去除水溶液样品或某些溶剂样品中的颗粒和沉淀物
•是处理蛋白和核酸溶液的理想选择
滤器类型:微滤
滤器编码:VVPP
應用
固定角度微型离心机转子,最大转速 12,000 x g
孔径 0.1 µm,亲水 PVDF,0.5 mL 体积,未灭菌
外觀
色码:橙色
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany