Key Documents
1.10455
Millipore
哥伦比亚琼脂(基础)
for the cultivation of fastidious microorganisms (According harm. EP/USP/JP and ISO)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106213
品質等級
形狀
medium granules (dehydrated (DCM))
製造商/商標名
GranuCult®
技術
microbiological culture: suitable
pH值
7.3 (25 °C, 42 g/L in H2O)
溶解度
42 g/L
體積密度
646 kg/m3
應用
microbiology
pharmaceutical
儲存溫度
15-25°C
適合性
Clostridium spp.
一般說明
用于培养苛养微生物(根据协调EP/USP/JP和ISO)
分析報告
外观(澄清度)澄清至微乳白色外观(颜色)黄褐色pH值(25 °C)7.1-7.5凝胶强度(Gelomat分析)(碱)≥50 g凝胶强度(Gelomat分析)(含血液)≥ 40 g典型组成(g/升):酪蛋白中的蛋白胨10.0;肉蛋白胨5.0;心浸液3.0;酵母提取物5.0;淀粉1.0;氯化钠5.0;琼脂-琼脂13.0。根据EP、USP和JP协调方法进行促生长试验。参考培养基上的接种物(大肠埃希菌ATCC 8739(WDCM 00012))10 - 100参考培养基上的接种物(金黄色葡萄球菌ATCC 6538(WDCM 00032))10 - 100参考培养基上的接种物(酿脓链球菌ATCC 12344)10 - 100参考培养基上的接种物(酿脓链球菌ATCC 21059)10 - 100参考培养基上的接种物(肺炎链球菌ATCC 6301)10 - 100参考培养基上的接种物(粪肠球菌ATCC 19433 (WDCM 00009))10 - 100参考培养基上的接种物(蜡样芽胞杆菌ATCC 11778 (WDCM 00001))10 - 100参考培养基上的接种物(生孢梭菌ATCC 11437)10 - 100参考培养基上的接种物(生孢梭菌ATCC 19404(WDCM 00008))10 - 100菌落计数(大肠埃希菌ATCC 8739(WDCM 00012))菌落计数(金黄色葡萄球菌ATCC 6538(WDCM 00032))菌落计数(酿脓链球菌ATCC 12344)菌落计数(酿脓链球菌ATCC 21059)菌落计数(肺炎链球菌ATCC 6301)菌落计数(粪肠球菌ATCC 19433 (WDCM 00009))菌落计数(蜡样芽胞杆菌ATCC 11778(WDCM 00001))菌落计数(生孢梭菌ATCC 11437)菌落计数(生孢梭菌ATCC 19404(WDCM 00008))在测试培养基上回收率 (大肠埃希菌ATCC 8739(WDCM 00012))≥ 70 %在测试培养基上回收率(金黄色葡萄球菌ATCC 6538(WDCM 00032))≥ 70 %在测试培养基上回收率(酿脓链球菌ATCC 12344)≥ 70 %在测试培养基上回收率(酿脓链球菌ATCC 21059)≥ 70 %在测试培养基上回收率(肺炎链球菌ATCC 6301)≥ 70 %在测试培养基上回收率(粪肠球菌ATCC 19433(WDCM 00009))≥ 70 %
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
商品
Culture Media for Compendial Methods