主要文件
TMSTK
Millipore
mPAGE® TurboMix浓缩胶溶液(120ML)
Premixed stacking gel solution for casting bis-tris polyacrylamide gels
别名:
Bis-Tris gel stacking solution, stacking gel solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105319
NACRES:
NA.25
品質等級
無菌
0.2 μm filtered
形狀
liquid
饋電比
29:1
儲存條件
protect from light
儲存溫度
2-8°C
一般說明
mPAGE® TurboMix浓缩胶溶液是一种 4% 丙烯酰胺缓冲液,用于配制 Bis-Tris 聚丙烯酰胺凝胶。它是一种即用型浓缩胶溶液。首先加入APS和TEMED。倒入分离胶后,倒入浓缩胶溶液并插入胶梳。
應用
Bis-Tris 积层胶溶液
用于灌注 Bis-Tris 聚丙烯酰胺凝胶的预混积层胶溶液
法律資訊
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或药用用途。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Peripheral nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3