主要文件
TANKASMIN
Milli-Q
自动消毒模块(ASM)
For use with Elix® and Milli-Q® Direct systems, Limits the development of biofilm inside the storage tank
别名:
自动消毒模块(ASM)Elix® 和 Milli-Q® 系统
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
AC/DC 輸入
28 V
包裝
pkg of 1 unit
高度 × 寬度 × 直徑
32 cm (12.6 in.) × 17 cm (6.7 in.) × 17 cm (6.7 in.)
相容性
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
一些细菌和其他微生物可能会在储存的纯水中生长,并损害水的纯度。如果继续增殖,它们可能导致生物膜的形成。生物膜是由能够在储罐内壁上生长的活性和死亡生物组成的有机物质的积累。
自动消毒模块(ASM)有助于保持低细菌水平的高质量水。ASM通过利用装在水箱内的紫外线的杀菌特性来防止细菌的生长和增殖。自动紫外线照射降低了细菌水平,大大消除或限制了化学消毒的需要。
應用
自动消毒模块(ASM)用于高质量纯水的最佳存储。
特點和優勢
ASM为保证结果提供了充分的灵活性
  • 254 nm UV灯,因其杀菌效果而选择
  • 预先设定的10分钟/天的自动紫外线照射间隔,以优化效率
  • 可实现额外的可编程和手动UV暴露,以满足关键应用要求
  • 每天最多45分钟的紫外线暴露,以实现整体灵活性
  • UV灯更换警报,便于维护
  • 设计紧凑,可安装在储罐顶部
其他說明
使用说明:
  • 生物截留:细菌
  • 作用机制:紫外
  • 应用:生化制药实验室
  • 预期用途:水净化
  • 使用说明:该产品提供暴露在杀菌紫外线灯下的水。请参阅包装中的“用户手册自动消毒模块”章节“ASM安装”。
  • 储存说明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13