主要文件
TANK5SP500
Milli-Q
储存和分配系统
single pump (220 V/240 V), Storage tank for pure (Type 2 and Type 3) water
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
NACRES:
JA.13
AC/DC 輸入
220 V / 240 V, 50-60 Hz
材料
polyethylene tank(s)
polypropylene pipework, inner chamber and valves (IR)
包裝
pkg of 1 unit
參數
≤40 L/min distribution flow rate
660 kg operating weight (308 lb)
高度 × 寬度 × 直徑
205 cm (80.6 in.) × 79 cm (31.1 in.) × 108 cm (72.6 in.)
容量
500 L
容積
500 L
500000 mL
相容性
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该SDS 500储存和分配系统储存纯水(460 L),最大程度保护纯水免于气载污染物的污染,并在压力下将纯化水分配至多个地点。
储存单元以及Milli-Q® HX 7000 和Milli-Q® HR 7000 高通量纯水系统,满足从单个实验室到整个建筑物的各种安装需求。
應用
完整的纯(2或3型)水储存、保护和分配系统。
特點和優勢
  • 最先进的储罐设计:圆柱外形和锥形底部可完全排空余水;最优化的聚乙烯罐和IR聚丙烯管道材料实现良好的储存和分配。
  • 分配流速高达 40 L/min。
  • 三抓夹 (TC) 式连接器确保完美、牢固的密封和水的连续流动。
  • 通过防止水溢流至排水管,限制了细菌污染的风险。
  • 管路中水的恒定速度限制了细菌增殖或生物膜形成。
  • 在周末储存纯水或长期不使用时保护水质 .
  • 提供容易获得的耗材和配件。
  • 快速、轻松的耗材更换操作。
  • 通过Milli-Q® HX 或HR 7000系统进行轻松的SDS 500远程操作。
  • 实时在线数据有助于结果记录和数据管理。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany