主要文件
SSWP29325
Millipore
MF-Millipore膜
pore size 3.0 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
别名:
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 3.0 μm, 293 mm, white, plain
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
材料
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
品質等級
特點
hydrophilic
製造商/商標名
MF-Millipore
參數
30 L/min-cm2 air flow rate
320 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
過濾器直徑
293 mm
厚度
180 μm
重量法萃取物
6%
折射率
n/D 1.495
基質
MF-Millipore
孔徑
3.0 μm pore size
83 % porosity
起泡點
≥0.7 bar, air with water at 23 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
滤器类型:网式过滤器
滤器编码:SSWP
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见目视检查指南首页
  • 储存说明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3