Key Documents
Z368024
Sigma-Aldrich
醋酸纤维素膜
dialyser capacity 500-1,500 μL, MWCO 500 Da, diam. 16 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41123100
NACRES:
NB.22
包裝
pkg of 25 membranes
pkg of 25 pkg
透析器容量
500-1,500 μL
直徑
16 mm
孔徑
500 Da MWCO
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
由醋酸纤维素制成用于低蛋白结合。标称分子量极限(MWCO)是膜可渗透的分子量的近似上限。
應用
Cellulose acetate membrane has been used in the removal of unreacted substances from the media. It has also been used in the ultrafiltration of water.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3