材料
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
品質等級
無菌
sterile; ethylene oxide treated
產品線
Millex®
特點
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
製造商/商標名
Millex®
參數
≥450 mL/min flow rate at 30 psi
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
直徑
25 mm
過濾面積
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
容積
100 mL
孔徑
0.8 μm pore size
接頭
female Luer-Lok® inlet (vented)
male Luer outlet slip
運輸包裝
ambient
一般說明
排气 Millex®-AA 过滤器(无菌)是一种医疗设备,可用作针头过滤器,用于患者直接护理和药房加药配液应用中小体积溶液的澄清。
應用
水、缓冲液、复溶抗生素、安瓿药物、细菌毒素、抗菌剂和抗过敏制剂以及其他不涉及蛋白质结合的水溶液的澄清,以及需要排气的应用。
特點和優勢
- 去除大于 0.8 μm 的颗粒、沉淀物和未溶解粉末
- 临床获益包括去除临床用溶液中大于滤膜额定孔径的微生物、颗粒、沉淀物和未溶解粉末。
- 一次性、无热原、无毒
- 包括封装在聚氯乙烯 (PVC) 外壳中的 0.8 μm 亲水薄膜过滤器
- 顶部的 0.2 μm 疏水过滤器通过自动排出上游引入的空气,从而防止空气锁定
- 经 CE 认证,并在 FDA 注册
其他說明
设备仅可用于医疗和/或实验室专业用途
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3