主要文件
SF005
Sigma-Aldrich
ESGRO Complete无血清细胞培养冷冻培养基;50 mL
The ESGRO Complete Serum-Free cell culture Freezing Medium is available in a 50 mL format & has been optimized & validated for Stem cell culture.
别名:
Serum-Free Freezing Medium
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
形狀
liquid
技術
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
運輸包裝
dry ice
一般說明
ESGRO® 无血清细胞冻存液用于无血清条件下以ESGRO Complete PLUS克隆级培养基(产品编号SF001-100P或SF001-500P)培养的小鼠胚胎干细胞。优化的配方带来一致的冷冻保存和解冻后的高活力。
應用
ESGRO® 50 mL 无血清细胞冻存液已被用于无血清条件下培养的小鼠胚胎干(ES)细胞的冷冻保存。
法律資訊
ESGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1