製造商/商標名
Chemicon®
技術
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type neural stem cell(s)
運輸包裝
dry ice
一般說明
ReNcell神经干细胞冷冻培养基经确认可与ReNcell永生化人神经祖细胞系CX(CHEMICON目录号SCC007)和VM(CHEMICON目录号SCC008)在无血清条件下使用ReNcell NSC维持培养基(CHEMICON目录号SCM005)进行培养。 优化的配方使用一致的冷冻保存和解冻和铺板后的高活力。
應用
ReNcell永生化人CX和VM神经干细胞系在无血清条件下的冷冻保存
外觀
无血清配方。 包含10% DMSO
儲存和穩定性
在-20℃下保存。 请参阅标签上的批次失效日期。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
商品
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
实验方案
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.