主要文件
S8001U
Sigma-Aldrich
CpGenome人非甲基化DNA标准品套装
It is intended for use as a negative control in gene methylation studies, such as bisulfite conversion of DNA with the CpGenome Turbo Bisulfite Modification Kit.
别名:
Human Non-Methylated DNA Standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.31
品質等級
物種活性
human
製造商/商標名
CpGenome
Upstate®
應用
genomic analysis
運輸包裝
dry ice
一般說明
CpGenome人未甲基化DNA标准液从HCT116 DKO细胞中纯化而来,该细胞含有DNA甲基转移酶的基因敲除物DNMT1 (-/-)和DNMT3b (-/-), DNA甲基化率低于5%。它可在基因甲基化研究中作为阴性对照,例如用CpGenome Turbo亚硫酸氢盐修饰试剂盒(货号S7847)对DNA进行亚硫酸氢盐转化。利用CpG WIZ扩增试剂盒,通过甲基化特异性PCR (MSP)技术评估亚硫酸氢盐修饰DNA。
随附材料:
1瓶,含5 µg (20 µL) CpGenome人非甲基化DNA标准液,浓度为250 ng/µL。
验证:
用CpGenome Turbo亚硫酸氢盐试剂盒(货号S7847)对CpGenome人非甲基化DNA进行甲基化特异性PCR (MSP)。CpG WIZ BRCA1扩增试剂盒(货号S7830)的三组引物用于本试验:U引物集,重组为未甲基化亚硫酸氢盐修饰DNA;M引物,重组为甲基化亚硫酸氢盐修饰序列;以及W引物,重组为未经亚硫酸氢盐修饰的未甲基化或甲基化DNA。只有U引物产生本标准品
。CpGenome和CpG WIZ是Serologicals Corporation的商标。 CpG WIZ甲基化产品应用技术,该技术已获得约翰霍普金斯大学医学院的独家许可。 甲基化特异性PCR(MSP)技术包含在美国专利#5,786,146中。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1