主要文件
RW0604700
Millipore
增强型膜过滤器
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
别名:
MCE膜滤器,0.5 μm孔径
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web cellulose membrane
white filter
品質等級
描述
47 mm diameter, mixed cellulose esters, 0.5 µm pore size, polyester web
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore
參數
150 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
過濾器直徑
47 mm
厚度
200 μm
孔徑
0.5 μm pore size
75 % porosity
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
加强型预过滤膜可用于去除各种液体和气体中的污染物。该过滤器具有高的污物保持能力和较低的压降,这使其非常适合在除菌级过滤器之前降低污染物水平。与含有石棉或玻璃纤维的传统预滤材料不同,我们的增强预滤膜是由非脱落材料制成的。这些过滤器将污染物保留在纤维素膜的表面上。
特征&优点:
•具有高污物负载能力的预过滤器可实现更高的通量。
•不脱落的底物不会卸载纤维下游
应用:
在除菌级过滤器之前进行预过滤
滤器类型:滤网过滤器
滤器编码:RW06
應用
0.45 μm膜过滤前的预过滤
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3