主要文件
PSHT004S5
Millipore
Millicell® 96孔板
pore size 0.4 μm, polycarbonate membrane, sterile
别名:
96-Well Millicell Plate, Millicell Plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.13
材料
flat wells
polycarbonate membrane
polystyrene
品質等級
描述
Polycarbonate, 0.4 μm pore size, sterile, 96-well cell culture plate, 96-well receiver tray and lid, pack of 5
無菌
sterile
特點
lid
製造商/商標名
Millicell®
參數
75-100 μL sample volume
技術
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
高度
26.2 mm
長度
128 mm
寬度
84.8 mm
過濾面積
0.11 cm2
板尺寸
96 wells
有效容積
75 μL
基質
Isopore
孔徑
0.4 μm pore size
輸入
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
運輸包裝
ambient
一般說明
Millicell细胞培养嵌套板是一种专利装置,用于支持内皮和上皮细胞系(包括CaCo-2)的细胞生长和分化。
Millicell装置有0.4 µm PCF和多种PET薄膜孔径。培养板给用户提供了最大方便性,有许多特点,例如更加方便移液的上侧辅助孔以及下侧接触孔。为了降低污染细胞单层的风险,薄膜板有支脚,使板子在从饲养托盘拆下时高于工作表面。泪滴形状的容纳孔消除了在组装板子时产生的气泡。
Millicell培养板经优化用于生长细胞和维持细胞单层的高度完整性。Millicell培养板薄膜上生长的细胞的生长情况比在塑料上好,因为细胞从上侧和下侧均获得营养。更加密切地模拟了体内细胞生长和功能。Millicell培养板设计用于分析及细胞生长,亦可用作手动或自动细胞接种、饲养和清洗系统。
使用这一完善的系统,您可以在一个以薄膜做底的培养板上生长、饲养和分析细胞。培养板可以与单槽或多孔饲养托盘配用。在进行转运分析时,只需将培养板转换成分析用的多孔转运托盘。
这种流线型设计增强了下列功能:
-接种和饲养系统
-自动液体处理系统和跨距移液
-下侧和上侧均可接触到细胞
-经上皮电阻(TEER)测量系统
滤器编码:PCF
包裝
大包装
成分
96孔细胞培养板(5),96孔接收托盘(10),盖子(5)
外觀
色码:透明
其他說明
自动化兼容:是
法律資訊
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
Application note on Drug transport assays in a 96-well system using Millicell-96 System from Millipore.
实验方案
This is a Toluidine Blue Staining protocol listing materials and methods.
This is a Toluidine Blue Staining protocol listing materials and methods.
This protocol covers three methods for the microscopic examination of cell samples.
This protocol covers three methods for the microscopic examination of cell samples.
查看所有结果
相关内容
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.