Key Documents
PF140
Sigma-Aldrich
MMP-9,活化,人,重组
别名:
明胶酶B(67 kDa),基质金属蛋白酶9(67 kDa)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
形狀
liquid
品質等級
比活性
20.0-60.0 ΔA405/h-μg protein (thiopeptide hydrolysis assay)
不包含
preservative
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
重组人MMP-9,具有截短的C末端血红素结合蛋白结构域,表达为被APMA激活的酶原。通过Biogel-P6柱除去AMPA,并纯化活性MMP-9。
重组人MMP-9,具有截短的C末端血红素结合蛋白结构域,表达为被APMA激活的酶原。通过Biogel-P6柱除去AMPA,并纯化活性MMP-9。MMP-9的底物特异性是胶原蛋白(IV,V,VII和X型),弹性蛋白和明胶(I型)。可用于免疫印迹、底物切割测定和酶谱分析。
基质金属蛋白酶是独特的蛋白水解酶家族的成员,在其活性位点具有锌离子,可以降解胶原蛋白,弹性蛋白和细胞外基质(ECM)的其他成分。这些酶存在于正常健康个体中,并已显示在伤口愈合,妊娠和骨吸收等过程中具有重要作用。但是,MMP的过表达和激活与ECM分解和重塑所涉及的一系列病理过程和疾病状态有关。这类疾病包括肿瘤侵袭和转移、类风湿性关节炎、牙周病以及血管生成、内膜增生、动脉粥样硬化和动脉瘤等血管过程。最近,MMP与神经退行性疾病,如阿尔茨海默氏’症和肌萎缩性侧索硬化症(ALS)有关。基质金属蛋白酶组织抑制因子(TIMP)是基质金属蛋白酶的天然抑制剂,合成抑制剂已被开发出来,为这些疾病的治疗提供了新的希望。MMP活性的调节可以发生在基因表达水平,包括转录和翻译,激活水平或TIMP抑制水平。因此,从理论上讲,在这些点上的任何一个点上的扰动都可能导致ECM转换的改变。表达受到促炎和抗炎细胞因子和/或生长因子的严格控制,一旦产生,酶通常以无活性酶谱的形式分泌。激活(去除分子的抑制性前肽区域)后,MMP受到局部产生的TIMP的控制。所有MMP都可以在体外用有机汞化合物(例如乙酸4-氨基苯基汞)激活,但是尚未明确定义负责所有MMP生理激活的试剂。大量研究表明,MMP家族的成员具有相互激活的能力。就其生物学行为而言,体内MMP的激活可能是关键的步骤,因为正是这种激活将使平衡趋于平衡,有利于ECM降解。涉及MMP的疾病的标志是活性MMP和TIMP之间的化学计量不平衡,从而导致过度的组织破坏并经常降解。确定控制这种失衡的机制可能会开辟特定酶抑制剂的一些重要治疗选择。
應用
免疫印迹(1μg蛋白质/泳道)
酶谱分析(0.1 μg蛋白质/泳道,请参阅应用参考文献)
包裝
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
溶于50 mM Hepes,10 mM CaCl₂,20%甘油,0.005% BRIJ® 35洗涤剂,pH 7.5。
重構
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。
其他說明
MMP-9的底物特异性是胶原蛋白(IV,V,VII和X型),弹性蛋白和明胶(I型)。
Parsons, S.L., et al. 1997.Br. J. Surg.84, 160.
Backstrom, J.R., et al. 1996.J. Neuro.16, 7910.
Lim, G.P., et al. 1996.J Neurochem.67.
Xia, T., et al. 1996.Biochim.Biophys.1293, 259.
Sang, Q.X., et al. 1995.Biochim.Biophys.1251, 99.
Zempo, N., et al. 1994.J. Vasc.Surg.20, 209.
Birkedal-Hansen, H. 1993.J. Periodontol64, 474.
Stetler-Stevenson, W.G., et al. 1993.FASEB J.7, 1434.
Jeffrey, J.J.1991.Semin.Perinatol.15, 118.
Liotta, L.A., et al. 1991.Cell64, 327.
Harris, E. 1990.N. Engl. J. Med.322, 1277.
法律資訊
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1