主要文件
444287
Sigma-Aldrich
MMP-13,人,重组,活性
别名:
Matrix metalloproteinase 13
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
形狀
liquid
品質等級
比活性
≥50 mU/mg protein
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
重组人MMP-13。MMP-13是一种胶原酶-3酶,可降解一系列细胞外基质蛋白,包括I,II,III,IV,IX,X和XIV型胶原,明胶,聚集蛋白聚糖,串珠蛋白聚糖和纤维连接蛋白。它与其他人胶原酶的区别在于它可以有效降解II型胶原。有报告称MMP-13是许多癌症和其他类型癌症预后不良的生物标志物,进一步强化了MMP-13的重要性。
包裝
请参考小瓶标签的批号特定浓度。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个单位定义为在37°C,pH值7.5下水解1µmol MCA-Pro-Leu-Lys-Gly-Leu-DPA-Ala-Arg-NH₂(目录号03-32-5032)的APMA活化酶的量。
外觀
在50 mM HEPES,10 mM CaCl₂,20%甘油,0.005%BRIJ® 35洗涤剂,pH值7.5中。无APMA。
重構
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。
其他說明
Freije, M.P.S., et al. 1994.J. Biol. Chem.269,16766.
法律資訊
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1