Key Documents
PC213L
Sigma-Aldrich
抗-GABA兔pAb
lyophilized, Calbiochem®
别名:
抗-伽玛氨基丁酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
lyophilized
不包含
preservative
物種活性
rat
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
同型
IgG
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
兔多克隆抗GABA抗体可识别大鼠丘脑和小脑中的GABA。经验证可用于冰冻切片的免疫组织化学。
兔多克隆抗体以冻干未稀释的血清形式提供。可识别GABA。
可识别大鼠丘脑和小脑中的GABA。
免疫原
GABA
大鼠
應用
冰冻切片(1:12,000-1:15,000,ABC检测或1:3000-1:5000,PAP检测;见备注)
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
未稀释的血清。
重構
用100 µl无菌蒸馏H₂O复溶冻干抗体。保存时,用无菌PBS或Tris缓冲液稀释,稀释度不高于1:10。复溶小瓶的全部内容物;在运输和处理过程中,冻干颗粒的部分可能已脱落,可能不在小瓶底部。溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。避免溶液反复冻融。
分析報告
阳性对照
大鼠丘脑或小脑
其他說明
Sudhof, T.C.1995.Nature375, 645.
Hokfelt, T., et al. 1987.Experientia Suppl.56, 154.
在大鼠丘脑和小脑中检查了抗体特异性。戊二醛是与该抗体一起使用时固定的必要组分。可以根据需要使用更高浓度的戊二醛(1%-2%)。使用竞争性抑制ELISA评价抗体对GABA的特异性。GABA共轭物对照完全消除了标记,而以下共轭物的1000倍过量:丙氨酸,天冬氨酸,β丙氨酸,谷氨酸,甘氨酸,牛磺酸和酪氨酸不抑制与GABA共轭物对照的结合。在单个系统中,应对抗体进行滴定以获得最佳结果。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Guang-yan Wu et al.
Scientific reports, 5, 10065-10065 (2015-05-15)
It is generally accepted that the associative learning occurs when a behaviorally neutral conditioned stimulus (CS) is paired with an aversive unconditioned stimulus (US) in close temporal proximity. Eyeblink conditioning (EBC) is a simple form of associative learning for motor