材料
polyethersulfone membrane
品質等級
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Biomax®
技術
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
直徑
44.5 mm
過濾器直徑
44.5 mm
過濾面積
13.4 cm2
孔徑
50 kDa NMWCO
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
- Biomax® Biomax 聚醚砜(PES)的圆片型超滤膜适用于蛋白质浓缩、纯化和脱盐。
- 经过优化可用于血清、血浆或条件组织培养基的浓缩或脱盐。
- 我们提供各种孔尺寸来满足您的应用需求。
應用
50 kDa NMWL,Biomax聚醚砜,直径 44.5 mm
法律資訊
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1