Key Documents
PBQK06210
Millipore
超滤盘,50 kDa NMW
Biomax®, filter diam. 63.5 mm
别名:
PES膜滤器,50 kDa NMWCO
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
polyethersulfone membrane
品質等級
製造商/商標名
Biomax®
技術
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
過濾器直徑
63.5 mm
過濾面積
28.7 cm2
孔徑
50 kDa NMWCO
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
50 kDa NMWL,Biomax聚醚砜,直径 63.5 mm
法律資訊
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1