主要文件
P2B030A25
Millipore
Pellicon® 2 Maxi超滤Biomax®模块
This product is being discontinued as notified in July 2022. Equivalent and new generation Pellicon® 3 cassettes are available for ordering.
别名:
Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltration Module Biomax-30 A 2.5 m2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
材料
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
品質等級
製造商/商標名
Pellicon®
參數
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
4-6 L/min recirculation rate at 1.4 bar (20 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
技術
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
高度
7.6 cm (3 in.)
長度
21 cm (8.3 in.)
寬度
17.8 cm (7.0 in.)
過濾面積
2.5 m2
膜標稱面積
2.5 m2
重量法萃取物
≤1500 mg/m2
基質
Biomax®
孔徑
30 kDa NMWCO
pH值
1-14
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Pellicon® 2 BIOMAX 30 Maxi 超滤膜包设定了盒式切向流过滤设备的标准。P2B030A25 设计时考虑了工艺放大和应用开发。
Millipore′s BIOMAX 30 聚醚砜膜具有无空孔结构,可防止溶质通过微缺陷泄漏,这种微缺陷通常与传统超滤膜外皮下的空孔有关。 这些无空孔膜可渗透性更高,从而导致高通量以及相当或更好的产品截留率。这些无空孔膜带来了快速、高产量处理的优势和更小的系统。
Pellicon® 2 Maxi BIOMAX超滤模板具有2.5 m2 的过滤面积,孔尺寸为 30 kDa NMWCO。
该产品从2022年7月通知起停产。您可订购相当的新一代Pellicon® 3 膜包。请联系当地的代表或技术支持了解更多信息。
應用
以下物质的浓缩、脱氧或缓冲液交换:
  • 蛋白质溶液
  • 多糖溶液
  • 病毒悬浮液
以下物质的捕获、清洗或澄清:
  • 细胞培养物和裂解产物
  • 胶体悬浮液
  • 病毒培养物
特點和優勢
  • A 型筛(紧密筛 )
  • 领先的无空孔膜可以解决任何分离挑战
  • 短流道实现更高的通量和更高分辨率的分离能力
  • 首选流道构造提供工艺优化能力
  • 可预测、快速、可放大
  • 从实验室模块到工业组件实现真正的线性可扩展性,可处理数千升体积
  • 实现更高的分辨率、改善的产量和优良的耐背压性
  • Ultracel膜是在微孔基质上浇筑的复合材料膜,是一种性能优良的无缺陷膜
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
预过滤要求:100 µm
分析報告
重量提取物:水冲洗后
法律資訊
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
相关内容
Clarification