主要文件
NY0502500
Millipore
尼龙网滤膜
greener alternative
别名:
5.0 um孔径, 亲水尼龙膜
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
sustainability
Greener Alternative Product
環保替代類別
一般說明
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
應用
  • 藻类和细胞收集
  • 颗粒分析
  • 大颗粒过滤
  • 秀丽隐杆线虫和斑马鱼的毒理学和药物筛查
  • 粒子成像系统的背景滤波器
  • 溶剂预过滤
  • 涂料监测
特點和優勢
尼龙滤膜与多种溶液相容。有两种滤膜可供选用:
1)孔径范围为0.20到1.2 µm的尼龙膜过滤器
2)网孔范围为5到180 µm的编织网过滤器。
5 µm尼龙编织网过滤器(NY054700)通常用于汽车工业的清洁度分析。
特点&优势:
  • 孔径范围广
  • 耐腐蚀性溶剂
应用:
  • 颗粒去除和澄清;
  • 溶剂过滤;
  • 颗粒分析;
  • 涂料监测;
  • 汽车工业清洁度分析