Merck
所有图片(4)
主要文件
MZHABG101
Millipore
Microfil®和EZ-Pak®
ready-to-use, sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
别名:
膜过滤系统
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
材料
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
agency
ISO 7704
無菌
sterile; ethylene oxide treated
特點
easily wetted with water
hydrophilic
ready-to-use
製造商/商標名
Microfil® with EZ-Pak®
參數
100 mL sample volume
過濾器直徑
47 mm
漏斗容量
100 mL
基質
MF-Millipore
孔徑
0.45 μm pore size
輸入
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type cider
sample type wine
sample type sport drink
sample type food(s)
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type beer
sample type beverage(s)
適合性
suitable for microbiology
應用
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
相容性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
配备 EZ-Pak® 的 Microfil® 是一种易于使用、快速且准确的系统,用于对饮料和饮用水进行常规微生物分析。为了获得最大的便利和效率,请将 EZ-Pak® 系统与 Microfil® 过滤单元结合使用。Microfil®过滤系统是常规微生物检测的简单可靠的解决方案。这些即用型 100 mL Microfil® 漏斗带有 0.45 μm 的孔径,黑色网格 EZ-Pak® 过滤系统,无需在每次测试后进行清洗和灭菌,从而使设备操作更容易且能有效地捕获细菌。Microfil®漏斗的推合座设计可紧密密封多联支架,而无需夹钳或O型圈。与传统的换膜过滤器不同,它消除了膜/漏斗界面处的不完全密封,从而使生物体得以持续恢复。
應用
配备 EZ-Pak® 过滤器的 Microfil® 适用于临床、化妆品、环境、工业 QC、制药、食品和饮料行业。通过膜过滤法对啤酒、瓶装水、苹果酒、运动饮料和葡萄酒进行微生物分析。
特點和優勢
  • 方便且易于使用
  • 已消毒且随时可用的设备 - 节省时间和费用
  • 减少实验室工作量
  • 由于表面积更大,过滤速度更快
原則
真空
外觀
色码:黑色
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3