主要文件
JBRMHBG05505
Millipore
55-Plus 监测过滤器
ready-to-use, disposable filtration unit, pore size 0.45 μm, black filter (gridded), mixed cellulose esters (MCE) membrane, suitable for (microbiological analysis), suitable for water monitoring
别名:
真空过滤装置
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
材料
black filter (gridded)
cellulose pad(s) (absorbent)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyethylene cap
polypropylene device
polystyrene base
polystyrene funnel(s)
polystyrene lid
品質等級
無菌
sterile; γ-irradiated
特點
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
ready-to-use
製造商/商標名
55-PLUS Monitor
參數
100 mL sample volume
過濾器直徑
55 mm
過濾面積
21.1 cm2
孔徑
0.45 μm pore size
適合性
suitable for (microbiological analysis)
應用
bioburden testing
food and beverages
water monitoring
相容性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
運輸包裝
ambient
一般說明
55-Plus 监测过滤器是一款一次性过滤装置,旨在回收饮料和工艺用水中的微生物。过滤装置可过滤高达 100 mL 的样品量,并将拆卸后的装置转换为培养皿。底座由粘合到 AP10 吸收垫的网格 MF 型膜组成。端口设计允许空气逸出并防止膜在引入营养物时弯曲。塑料适配器用于连接 55-Plus 显示器和 8 号单孔 (3/8” I.D.) 氯丁橡胶塞子。底座上安装有刻度的 110 mL 漏斗,漏斗盖带有内置放大“镜”,有助于检查离散的、精确的菌落。55-Plus 监测过滤器的过滤面积比传统的 47 mm 过滤器支架和设备多 50%,从而实现更快的流速。55-Plus 监测过滤器已接受伽马射线照射,以减少其环境微生物负荷。
應用
55-Plus 监测过滤器是一款即用型一次性过滤装置,用于饮料和工艺用水的微生物分析
特點和優勢
  • 方便易用
  • 已灭菌、即用型设备,节省时间和费用
  • 减少实验室工作量
  • 由于表面积更大,过滤速度更快
成分
55-Plus 监测过滤器由
  • 底座
  • 底部端口孔和盖
  • 漏斗和盖
  • 适配器组成
法律資訊
55-PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
实验方案
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor
Global Trade Item Number
货号GTIN
JBRMHBG055054053252566721