材料
304L stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
品質等級
參數
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
高度
1564 mm
61.56 in. (1563,8 mm)
寬度
46.75 in. (1187,5 mm)
深度
54.75 in. (1390.7 mm)
重量
920 lb (417 kg)
附屬品