主要文件
MIX0500L100-M
Millipore
Mobius® MIX500, 208 V, 50/60 Hz
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103801
eCl@ss:
32010600
AC/DC 輸入
208 V, 50 - 60 Hz
品質等級
成分
Includes carrier, control box unit, motor, hand-held control and cable
法律資訊
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany