主要文件
MXPESP5CN
Millipore
阀门出口帽+针头
Accessory used in On-line sampling and filtration of aqueous liquids
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
材料
polypropylene cap
包裝
pkg of 5 numbers
製造商/商標名
MicropreSURE®
輸入
sample type wine
sample type cider
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type soft drink
sample type dairy
sample type beer
應用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
運輸包裝
ambient
一般說明
阀出口盖和针是MicropreSure®取样器的配件。MicropreSure®取样器是一种在线过滤取样器,简化了过程中微生物检测。它是一种简单的保护性设计,可以在采集场所对样品进行无菌处理,从而减少污染风险。阀出口盖和针用于在使用后封闭阀门开口。
應用
MicropreSure® 阀出口盖和针用于水性液体(如啤酒、牛奶、瓶装水、药物产品、软饮料、苹果汁、运动饮料和葡萄酒)的在线取样和过滤,用于生物负荷测试。
法律資訊
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany