主要文件
MTGR75010
Millipore
Aervent®50 囊式过滤器
pore size 0.2 μm
别名:
EPA Est. 041237-FRA-001
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
材料
PTFE membrane
polypropylene
polypropylene housing
品質等級
無菌
non-sterile
滅菌相容性
gamma compatible
產品線
Aervent®
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Aervent®
參數
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
技術
gas filtration: suitable
長度
5.7 cm (2.24 in.)
寬度
2.4 in.
直徑
6.2 cm (2.4 in.)
過濾面積
19.6 cm2
雜質
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
重量法萃取物
≤1.0 mg
基質
Aervent®
孔徑
0.2 μm pore size
起泡點
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
接頭
(3 mm (1/8 in.) NPT Inlet and Outlet)
運輸包裝
ambient
一般說明
该Aervent®疏水囊式过滤器含有50 mm Aervent PTFE PTFE 膜,聚丙烯外壳从两个方向将膜固定。该灭菌级过滤器孔尺寸为 0.2 μm ,过滤面积为19.6 cm2,用于重要的小规模气体管道和通气应用。 MTGR75010中的疏水Aervent PTFE膜带来高流速和处理量、低可提取物和颗粒脱落和全面的化学品相容性。 为实现可追溯性和易鉴别性,每个Aervent-50过滤器都压印了商品编号和批号。每个Aervent®囊式过滤器在制造过程中都经过了完整性测试。
應用
典型应用
  • 容器和罐子的无菌通气
  • 可高压灭菌的破真空管(vacuum break line)
  • 非水性液体的小体积无菌过滤
  • 小型发酵罐进气和排气气体过滤
準備報告
灭菌方法
10次高压蒸汽灭菌(30 min,130 °C);不可在线蒸汽灭菌
分析報告
细菌滞留
定量保留 107 CFU/cm2缺陷短波单胞菌(ATCC® 19146)根据 ASTM F838-83 方法
重量萃取物:在 70/30% IPA/水
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见蒸汽灭菌&《完整性测试程序指南》和《目视检查指南》第一页
  • 储存声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection