主要文件
MP0DSYS2B
Millipore
工艺规模支架
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
别名:
Process Scale Holders 2 Racks
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
品質等級
材料
316L stainless steel
silicone seal
描述
2-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 22 m2; ITT valves
接頭
1.5 in. gauge port sanitary flange
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
相容性
for use with Pod Filters
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
2-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 22 m2; ITT valves