主要文件
MP0DSYS1N
Millipore
工艺规模支架 1 个
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
别名:
工艺规模支架
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
品質等級
材料
316L stainless steel
silicone seal
描述
1-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 11 m2; ITT valves
接頭
1.5 in. gauge port sanitary flange
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
相容性
for use with Pod Filters
應用
1-支架;对于5.5 m2至11 m2的Pod配置;ITT阀门