MIX0200LLIN
1 of 10
Millipore
MIX0050LB05
Mobius® 50 L搅拌袋组件,铜牌
MIX0200LB05
Mobius ® MIX200L一次性混合组件(铜色)
MIX0010LB05
Mobius® 10 L混合袋组件,铜色
MIX0200L107
Mobius®一次性搅拌机马达
MIX0200LSPB04
Mobius ® MIX200一次性混合组件,带无针取样口和4英寸干粉口(铜色)
MIX0050LG05
Mobius® 50L 搅拌袋组件,金牌
MIXJ200L102
Mobius 200L混合器推车,带加样槽
ESA0200L41DP5
Mobius® Essential 3D Assembly Bag
NAU0020L30EP5
Mobius ®银色20 L标准PureFlex™端口袋
MIX0050LLIN
Mobius 50 L铜色混合器衬板,铜色
Mobius®
400