一般說明
MilliSentials Lab Adaptable 标签经过定制设计和优化,可在整个实验室中使用。这些标签能够承受 -196°C(液氮)至 100°C(沸水)的温度,并能耐受苛刻的化学溶剂(包括乙醇、DMSO、二甲苯)。
标签还设计有齿孔,一种尺寸即可适用于各种实验室容器,包括微量离心管、冻存管、培养皿、细胞培养板和试剂瓶。
用于 MilliSentials 实验室标签系统。
标签还设计有齿孔,一种尺寸即可适用于各种实验室容器,包括微量离心管、冻存管、培养皿、细胞培养板和试剂瓶。
用于 MilliSentials 实验室标签系统。
應用
实验室样品标签
特點和優勢
- 一种尺寸即可适用于多种实验室容器
- 耐温性
- 耐化学溶剂性