主要文件
MIHVWP100
Millipore
Microfil® funnel滤杯,配S-Pak滤膜®
100 mL Funnel volume with S-Pak PVDF membrane, 0.45 μm pore size, 47 mm diameter, white plain filter
别名:
膜过滤系统
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
JA.13
材料
plain white PVDF funnel(s)
polypropylene device
無菌
sterile; ethylene oxide treated
特點
easily wetted with water
hydrophilic
製造商/商標名
Microfil® with S-Pak®
參數
10 mL sample volume
100 mL sample volume
過濾器直徑
47 mm
孔徑
0.45 μm pore size
輸入
beverage(s)
food(s)
應用
bioburden testing
environmental
industrial qc
相容性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Microfil®漏斗和过滤器是一种即用型无菌过滤装置,在单个装置中结合了100 mL漏斗和膜过滤器,为生物负荷试验提供了完整的解决方案。过滤器单元由PVDF制成,膜由直径47 mm的白色混合纤维素酯(MCE)制成,孔径为0.45μm。密封的一体式膜过滤器消除了膜操作和处理的需要,从而最大程度地减少了主要污染源,从而提高了生物负荷检测的可靠性。密封的膜可以防止其他过滤系统经常发现的旁路现象。过滤后膜的凸起形状证明了膜的完整性,并防止将其放置在培养基上时捕获气泡。
應用
Microfil®漏斗和过滤器用于生物负荷检测、水监测和啤酒、瓶装水的一般微生物分析。它们广泛应用于制药、化妆品和酿造工业。
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany