主要文件
MIGSWG250
Millipore
Microfil® funnel滤杯,配S-Pak滤膜®
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, for water, beverage, and pharmaceutical application.
别名:
膜过滤系统,MCE膜,GSWG膜
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.24
材料
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
agency
ISO 7704
無菌
sterile; ethylene oxide treated
特點
easily wetted with water
hydrophilic
製造商/商標名
Microfil® with S-Pak®
參數
250 mL sample volume
技術
sterile filtration: suitable
過濾器直徑
47 mm
基質
MF-Millipore
孔徑
0.22 μm pore size
輸入
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
sample type beverage(s)
應用
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
相容性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Microfil®过滤系统是一种简单可靠的解决方案,用于原料、饮料和水中微生物污染的常规测试。Microfil®过滤系统无需耗时的步骤、设备设置、废料和高压灭菌,提高了实验室的生产力。这种具有成本效益的系统使用预消毒,即用型漏斗和膜过滤支持。超薄100或250 mL Microfil®漏斗消除了每次测试后的洗涤和消毒,简化了设备处理。Microfil®漏斗随附一系列预消毒直径47 mm网格膜。单独密封膜放置在剥离包膜中(S-Pak®膜)。由于薄膜的支持,与传统的过滤设备相比,Microfil®过滤系统的过滤速度更快。
應用
Microfil®过滤系统能够对各种液体样品进行快速准确的微生物分析。该过滤系统适用于食品、饮料、制药、化妆品等行业。
特點和優勢
  • 使用47 mm网格预灭菌膜
  • 疏水漏斗表面,以提高回收率
  • 光滑的内部漏斗表面,没有划痕
  • 唇形密封,防止膜旁通
  • 可接触食物的聚合物漏斗,不含可抑制细菌生长的物质
  • 可直接使用预消毒的一次性漏斗,无需使用可燃烧物
  • 可回收塑料漏斗材料,更环保
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3