MCD8MAG-48K
MILLIPLEX®小鼠CD8+ T细胞磁珠组套 - 多重检测试剂盒
Inflammation/Immunology Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous analysis of multiple cytokine and chemokine CD8+ biomarkers in mouse serum, plasma and cell culture samples.
登录查看公司和协议定价
所有图片(2)
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
推荐产品
品質等級
物種活性
mouse
製造商/商標名
Milliplex®
assay range
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
(Granzyme B, IL-4, TNFα)
standard curve range: 24.4-100,000 pg/mL
(sFas, sFas Ligand, GM-CSF)
standard curve range: 3.7-15,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 4.9-20,000 pg/mL
(sCD137 IFNγ, IL-2, MIP-1ß, RANTES)
standard curve range: 48.8-200,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 6.1-25,000 pg/mL
(IL-10)
技術
multiplexing: suitable
檢測方法
fluorometric (Luminex xMAP)
運輸包裝
wet ice
一般說明
CD8+ T细胞(也称为细胞毒性T细胞、溶细胞性T细胞和杀伤性T细胞)属于能够诱导感染的体细胞或肿瘤细胞死亡的T细胞亚群。与主要组织相容性复合体(MHC)自身抗原弱结合的T细胞被阳性选择为胸腺中的单阳性CD4+或CD8+ T细胞。那些在活化后存活并成熟的CD8+ T细胞成为细胞毒性细胞,表达能够识别与I类MHC分子和糖蛋白CD8结合的特异性抗原肽的T细胞受体(TCR)。CD8蛋白和MHC分子之间的亲和力有助于在抗原特异性激活过程中保持细胞毒性T细胞和靶标紧密结合。一旦被激活,CD8+ T细胞通常被分类为在免疫系统内具有预定的细胞毒性作用,并经历IL-2诱导的克隆扩增,这增加了对靶抗原特异的细胞数量。然后,CD8+ T细胞遍布全身,以寻找抗原阳性的体细胞/肿瘤细胞。
MILLIPLEX™小鼠CD8+ T Cell Bead Panel使您能够专注于小鼠CD8+ T细胞分析物的治疗潜力。结合微珠格式的Luminex® xMAP®平台,您可以获得理想的速度和灵敏度,允许同时定量多重检测几种分析物的优势,从而可以显著提高生产率。
MILLIPLEX®小鼠CD8+ T Cell Bead Panel是可用于小鼠CD8+ T细胞研究的最通用的系统。
此MILLIPLEX®试剂盒为您提供以下功能:
组套类型:细胞因子/趋化因子
MILLIPLEX™小鼠CD8+ T Cell Bead Panel使您能够专注于小鼠CD8+ T细胞分析物的治疗潜力。结合微珠格式的Luminex® xMAP®平台,您可以获得理想的速度和灵敏度,允许同时定量多重检测几种分析物的优势,从而可以显著提高生产率。
MILLIPLEX®小鼠CD8+ T Cell Bead Panel是可用于小鼠CD8+ T细胞研究的最通用的系统。
此MILLIPLEX®试剂盒为您提供以下功能:
- 选择15重预混选项或
- 从我们的15种分析物组合中选择任意一种分析物组合,以设计更能满足您需求的定制试剂盒。
- 方便的“多合一”盒格式可确保您拥有运行检测试剂盒所需的所有必要试剂。
组套类型:细胞因子/趋化因子
特異性
交叉反应性
抗体与样品组中的任何其他分析物之间没有交叉反应性或交叉反应性最小(请参见测定方案中的详细信息)。
抗体与样品组中的任何其他分析物之间没有交叉反应性或交叉反应性最小(请参见测定方案中的详细信息)。
應用
- 分析物:sCD137、sFas、sFas配体、GM-CSF、颗粒酶B、IFNγ、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-10、IL-13、MIP-1β、RANTES、TNF-α
- 建议的样品类型:血清、血浆或组织/细胞裂解物和培养物上清液
- 建议的样品稀释度:纯品
- 分析运行时间:一日或过夜
- 研究类别:炎症&免疫学
特點和優勢
通过在此组套中选择可用的分析物来设计多重试剂盒。
儲存和穩定性
试剂盒组件的建议储存温度为2 - 8°C。
其他說明
灵敏度:有关单个生物标志物的灵敏度,请参阅试剂盒方案。
法律資訊
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
Virus-induced CD8+ T cells accelerate the onset of experimental autoimmune encephalomyelitis: implications for how viral infections might trigger multiple sclerosis exacerbations.
Rainey-Barger, EK; Blakely, PK; Huber, AK; Segal, BM; Irani, DN
Journal of Neuroimmunology null
Shimin Wang et al.
Scientific reports, 6, 24249-24249 (2016-04-15)
Regulatory T cells (Tregs) expand in peripheral lymphoid organs and can produce immunosuppressive cytokines to support tumor growth. IL-10 abrogation efficiently induces Treg formation but dampens tumoral neuropilin-1 (Nrp-1) Treg signaling, which simultaneously augments Th1 and Th17 immunity. These effects
Delphine Le Guennec et al.
Cancers, 14(1) (2022-01-12)
Our goal was to evaluate the effect of spontaneous physical activity on tumour immunity during aging. Elderly (n = 10/group, 33 weeks) ovariectomized C57BL/6J mice fed a hyperlipidic diet were housed in standard (SE) or enriched (EE) environments. After 4