Key Documents
MBPKMNKIT
Milli-Q
壁挂式支架
Wall mounting bracket Kit for installing BioPak® C ultrafiltration cartridge
别名:
Biopak® 壁挂式支架
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
無菌
0.2 μm filtered
特點
removal of bacterial by-products, such as alkaline
phosphatase (ALP) and endotoxins from pure water, 1.5 L/min at 1 bar and 20°C flow rate
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
BioPak® C
參數
5 °C temp. range (35 °C)
電阻係數
>10.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
雜質
<10 cfu/mL bacterial count
總有機碳(TOC)殘留物
<500 ppb
孔徑
0.22 μm pore size
接頭
1/4 in. inlet connection (Gaz (Straight) Luer Slip F)
8 mm outlet connection (Teflen)
相容性
for use with AFS®
運輸包裝
dry ice
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
壁挂支架套件是一种纯水配件,含有便捷地安装BioPak® C 过滤器装置需要的所有部件。
microbiological filter, does not remove ALP (as expected. Ultrafiltration is efficient for ALP removal)
應用
与AFS®、 AFS® E 和AFS® D 纯水系统配合使用。
成分
  • 带粘合带的金属支架
  • ¼ in. GazF - 8 mm 杆连接器
  • 8 mm–6 mm T形变径接头
  • 8 mm–6 mm 弯头 (数量: 2)
  • 安装说明书
法律資訊
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BIOPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany