主要文件
CDUFHF05K
Milli-Q
Pyrogard® 5000超滤滤芯
For use with Milli-Q® Biocel and Synthesis systems; to produce pyrogen- and nuclease-free water
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質等級
特點
hydrophobic
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Pyrogard®
參數
1.0 L/min flow rate
電阻係數
18.2 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
雜質
<0.001 EU/mL Pyrogen Level
接頭
6 mm tubing (UF cartridge reject tubing)
相容性
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Synthesis
運輸包裝
ambient
一般說明
Pyrogard® 5000超滤滤筒(UF)是一种中空纤维在线超过滤器,与Milli-Q® Biocel和Synthesis一起使用,用于生产无热原和无核酸酶的超纯水。
應用
通过这种UF滤筒过滤的水推荐用于实验和分析,其中需要无核酸酶和/或无内毒素的水。
特點和優勢
  • 包括在丙烯腈-丁二烯-苯乙烯外壳中的聚砜中空纤维膜和聚氨酯灌封化合物。最初含有1.5 vol. %的过氧化氢储存溶液。
  • 净化技术涉及到使用离子交换、活性炭膜。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PYROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany