材料
polypropylene plate
regenerated cellulose (RC)
silicone O-ring (medical grade)
描述
For sample purification, concentration and desalting of biological solutions or protein removal
無菌
non-sterile
製造商/商標名
MultiScreen®
高度
20.1 mm , without lid
22.0 mm , with lid
長度
127.8 mm
容積
0.5 mL
寬度
85.5 mm
孔徑
10 kDa NMWCO
儲存溫度
room temp
一般說明
可靠性
96孔MultiScreen®滤板采用Ultracel® -10 10,000 kDa标称分子量限制再生纤维素超滤膜,具有低结合,高回收率的效果。它设计用于离心,并与标准微量滴定板,仪器和液体处理设备兼容。
MultiScreen®滤板采用Ultracel® -10膜,设计用于低蛋白质结合和高蛋白质保留。分析级板符合严格的制造释放规范,并进行了大量蛋白质保留测试,细胞色素c的保留率为>95%(12,500道尔顿)。它们还提供了井间性能的高均匀性。
多功能
MultiScreen®滤板与Ultracel® -10膜允许处理和收集50到500µL的样品体积。它们与一系列标准接收器96孔微量滴定板兼容,包括300µL、700µL深孔和150µL锥形孔。
96孔MultiScreen®滤板采用Ultracel® -10 10,000 kDa标称分子量限制再生纤维素超滤膜,具有低结合,高回收率的效果。它设计用于离心,并与标准微量滴定板,仪器和液体处理设备兼容。
MultiScreen®滤板采用Ultracel® -10膜,设计用于低蛋白质结合和高蛋白质保留。分析级板符合严格的制造释放规范,并进行了大量蛋白质保留测试,细胞色素c的保留率为>95%(12,500道尔顿)。它们还提供了井间性能的高均匀性。
多功能
MultiScreen®滤板与Ultracel® -10膜允许处理和收集50到500µL的样品体积。它们与一系列标准接收器96孔微量滴定板兼容,包括300µL、700µL深孔和150µL锥形孔。
带Ultracel®膜的MultiScreen® 96孔超滤板(MultiScreen超滤板)用于处理生物水溶液(0.1至0.5 mL)。超滤板仅在离心压力模式下使用,并与标准离心机微量滴定板摆动斗转子兼容。它旨在配合用于超滤液收集的96孔微滴度接收板。这些板是设计用于样品分析前的蛋白质去除和样品纯化、浓缩和生物溶液脱盐。
應用
带Ultracel®-10膜kD的MultiScreen® 96孔超滤板适用于高通量蛋白浓缩和缓冲交换。
外觀
色码:自然
法律資訊
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany