主要文件
MABT64
Sigma-Aldrich
抗-连接蛋白-4/PVRL4抗体,克隆N4.61
clone N4.61.2, from mouse
别名:
poliovirus receptor-related 4, Ig superfamily receptor LNIR, nectin 4, poliovirus receptor-related protein 4, nectin-4, Nectin-4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
N4.61.2, monoclonal
物種活性
human
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PVRL4(81607)
一般說明
连接蛋白-4也被称为脊髓灰质炎病毒受体相关蛋白4(PRR4或PVRL4)。连接蛋白以其为单纯疱疹病毒的受体而闻名。连接蛋白-4是一种免疫球蛋白样跨膜细胞粘附蛋白,似乎与N-钙黏着蛋白一起在神经管形成中也起作用。连接蛋白-4通过细胞内部的afadin与肌动蛋白细胞骨架相连。连接蛋白-4主要存在于人胎盘中,尽管在小鼠中表达广泛。连接蛋白-4似乎主要粘附于表达连接蛋白-1的细胞,反之亦然。
免疫原
对应于人连接蛋白-4的重组蛋白。
應用
ELISA分析:一个先前批次已被独立实验室用于ELISA(Fabre-Lafay,S.,et al.(2005).Journal of Biological Chemistry.280(20):19543–19550)。
免疫沉淀分析: 一个先前批次已被独立实验室用于IP(Fabre-Lafay,S.,et al.(2005).Journal of Biological Chemistry.280(20):19543–19550)。
抗连接蛋白-4/PVRL4抗体,克隆N4.61是针对连接蛋白-4/PVRL4的抗体,用于IH、ELISA&IP。
研究子类别
ECM蛋白
研究类别
细胞结构
品質
通过免疫组化在导管癌组织中进行了评估。
免疫组化分析:该抗体以1:400稀释度在导管癌组织中检测到连接蛋白-4/PVRL4。
標靶描述
计算分子量55 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ上清液,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
分析報告
对照
导管癌组织
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Nectin4/PRR4, a new afadin-associated member of the nectin family that trans-interacts with nectin1/PRR1 through V domain interaction.
Reymond, N; Fabre, S; Lecocq, E; Adelaide, J; Dubreuil, P; Lopez, M
The Journal of Biological Chemistry null
Nectin-4, a new serological breast cancer marker, is a substrate for tumor necrosis factor-alpha-converting enzyme (TACE)/ADAM-17.
Fabre-Lafay, S; Garrido-Urbani, S; Reymond, N; Goncalves, A; Dubreuil, P; Lopez, M
The Journal of Biological Chemistry null
Kristin L M Boylan et al.
Oncotarget, 8(6), 9717-9738 (2016-12-31)
The cell adhesion molecule Nectin-4 is overexpressed in epithelial cancers, including ovarian cancer. The objective of this study was to determine the biological significance of Nectin-4 in the adhesion, aggregation, migration, and proliferation of ovarian cancer cells. Nectin-4 and its