MABS1259
抗-CYP51A1抗体,克隆N6-P2H5*G8
clone N6-P2H5*G8, from mouse
别名:
Lanosterol 14-alpha demethylase, CYP51A1, CYPL1, CYPLI, Cytochrome P450 51A1, Cytochrome P450, family 51, subfamily A, polypeptide 1, Cytochrome P450-14DM, Cytochrome P45014DM, Cytochrome P450L1, Cytochrome P450LI, LDM, Sterol 14-alpha demethylase
登录查看公司和协议定价
所有图片(2)
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
推荐产品
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
N6-P2H5*G8, monoclonal
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CYP51A1(1595)
一般說明
羊毛甾醇14-去甲基化酶(EC 1.14.13.70;UniProt Q16850;又称CYP51A1、CYPL1、CYPLI、Cytochrome P450 51A1、Cytochrome P450、家族51、亚家族A,多肽1、Cytochrome P450- 14dm、Cytochrome P45014DM、Cytochrome P450L1、Cytochrome P450LI、LDM、Sterol 14-α去甲基化酶)由人CYP51A1(也称CYP51)基因(基因ID 1595)编码。Cytochromes P450 (CYP)蛋白主要是位于线粒体内膜或内质网的膜相关氧化酶,在电子转移链中起末端酶的作用。除了处理内源性底物外,CYP还具有代谢外源性药物和潜在毒性化学物质的功能。人类CYP超家族由57个基因和59个以上的假基因组成,分为18个家族和43个亚家族。CYP51A1是CYP51亚家族的唯一成员,参与羊毛甾醇转化为4,4-二甲基胆甾烷-8(9),14,24-trien-3 -ol。CYP51反应产生的产物是人体胆固醇、真菌麦角甾醇和植物中其他类型甾醇形成途径中的重要中间体。甾醇在膜流动性和通透性的调节中发挥重要的结构作用,影响酶、离子通道和嵌入其中的其他细胞成分的功能。
特異性
克隆N6-P2H5*G8针对人、小鼠和大鼠中100%保存的CYP51A1 C端序列而产生的。目标条带仅在转染CYP51A1的细胞裂解液中检测到,但未转染的细胞裂解液中未检测到(Swan, R., et al. (2016).Oncotarget.In press).
免疫原
对应于人/小鼠/大鼠CYP51A1 C端附近序列的卵白蛋白偶联线性肽。
應用
免疫组化分析:克隆N6-P2H5*G8杂交瘤培养上清检测到人结肠癌组织中相对于正常肝组织中CYP51A1免疫反应性上调。
免疫组织化学分析:一个代表性组检测到福尔马林固定、石蜡包埋的原发性结直肠癌组织中CYP51A1的表达高于正常结肠黏膜。与Dukes C(3期)结直肠癌相比,在淋巴结转移中发现CYP51A1表达显著降低(Swan, R., et al. (2016).Oncotarget.In press)。
蛋白质印迹分析:代表性批次在转染CYP51A1的细胞裂解液中检测到目标条带,但未转染的细胞裂解液中未检测到目标条带(Swan, R., et al. (2016).Oncotarget.In press).
免疫组织化学分析:一个代表性组检测到福尔马林固定、石蜡包埋的原发性结直肠癌组织中CYP51A1的表达高于正常结肠黏膜。与Dukes C(3期)结直肠癌相比,在淋巴结转移中发现CYP51A1表达显著降低(Swan, R., et al. (2016).Oncotarget.In press)。
蛋白质印迹分析:代表性批次在转染CYP51A1的细胞裂解液中检测到目标条带,但未转染的细胞裂解液中未检测到目标条带(Swan, R., et al. (2016).Oncotarget.In press).
抗CYP51A1抗体,克隆N6-P2H5*G8,目录号MABS1259是一种靶向CYP51A1的高度特异性小鼠单克隆抗体,已被验证可用于免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹分析。
研究类别
信号传导
信号传导
品質
通过蛋白质印迹对人肝脏微粒体裂解物进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:125稀释液在50 µg人肝脏微粒体裂解物中检测到CYP51A1。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:125稀释液在50 µg人肝脏微粒体裂解物中检测到CYP51A1。
標靶描述
观察值〜50 kDa。计算得出的分子量:56.81/46.31 kDa(人同工型 1/2),56.78 kDa(小鼠)和 56.71 kDa(大鼠)。在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1