Key Documents
MABN1182
Sigma-Aldrich
抗-谷氨酰胺合成酶抗体,克隆11A3.1
clone 11A3.1, from mouse
别名:
Glutamine synthetase, Glutamate-ammonia ligase, Glutamate decarboxylase, GS
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
11A3.1, monoclonal
物種活性
human, rat
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GLUL (2752)
rat ... Glul(24957)
一般說明
谷氨酰胺合成酶(EC 4.1.1.15,EC 6.3.1.2;UniProt P09606;也称为谷氨酸氨连接酶,谷氨酸脱羧酶,GS)由大鼠物种中的Glul(也称为Glns)基因(基因ID 24957)编码。谷氨酰胺合成酶(GS)通过催化谷氨酸和氨的ATP依赖性缩合形成谷氨酰胺,在氮代谢中起着至关重要的作用。存在三类GS,I类酶(GSI)对原核生物具有特异性,并以12个相同亚基的寡聚体形式存在,II类酶(GSII)在真核生物和某些细菌中以相同亚基的十聚体形式存在,而III类酶(GSIII)作为在脆弱拟杆菌和原纤维溶纤维丁酸弧菌中发现的相同链的双环十二聚体起作用。GS主要存在于哺乳动物的大脑、肾脏和肝脏中。在大脑中,GS主要存在于星形胶质细胞中,在星形胶质细胞中它通过同化作用参与氨的解毒,并通过再循环终止神经递质信号。c-Myc通过上调谷氨酰胺酶(GLS)来促进谷氨酰胺的使用,谷氨酰胺酶在TCA循环中将谷氨酰胺转化为谷氨酸,而在某些癌细胞中,Myc介导的胸腺嘧啶DNA糖基化酶(TDG)转录由于TDG依赖的GS启动子去甲基化而导致GS上调。GS上调可促进谷氨酰胺限制下的癌细胞存活,而GS沉默可降低癌细胞增殖和异种移植肿瘤的生长。
特異性
克隆11A3.1靶向人和大鼠谷氨酰胺合成酶C末端一半内的内部表位。
免疫原
带有GST标记的重组大鼠谷氨酰胺合成酶内部片段。
應用
抗谷氨酰胺合成酶,克隆11A3.1,目录号MABN1182是一种靶向谷氨酰胺合成酶的高度特异性小鼠单克隆抗体,已被验证可用于免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹。
研究类别
神经科学
蛋白质印迹分析:一个代表性批次以1:20,000稀释度在10 µg人脑组织裂解物中检测到谷氨酰胺合成酶。
免疫组织化学分析:一个代表性批次以1:1000稀释度在人小脑、大脑皮层和扁桃体组织切片中检测到谷氨酰胺合成酶。
品質
通过蛋白质印迹法在大鼠脑组织裂解物中进行评价。
蛋白质印迹分析:该抗体以1:20,000稀释度在10 µg大鼠脑组织裂解物中检测到谷氨酰胺合成酶。
標靶描述
观测分子量〜42 kDa。计算分子量42.06 kDa(人)和42.27 kDa(大鼠)。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG2aκ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中
纯化蛋白G。
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1