Merck
所有图片(5)
Key Documents
MAB302
Sigma-Aldrich
抗谷氨酰胺合成酶抗体,克隆GS-6
clone GS-6, Chemicon®, from mouse
别名:
Anti-Glutamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
無性繁殖
GS-6, monoclonal
物種活性
human, rat, mouse, sheep
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2a
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GLUL(2752)
一般說明
谷氨酰胺合成酶催化氨和谷氨酸转化为谷氨酰胺。星形胶质细胞内,其以相同的45 kDa亚基构成的八聚体形式存在。谷氨酰胺合成酶的功能是脑氨的解毒治疗。在神经递质谷氨酸的代谢调节中也有重要作用。由于谷氨酰胺合成酶在细胞代谢中具有多种功能和重要性,因此催化活性和合成均受到高度调节。谷氨酰胺合成酶的活性受腺苷酰化作用的控制。其活性在受阿尔茨海默氏′病影响的大脑的大脑皮层中降低,特别是在老年斑附近。在葡萄糖剥夺的条件下,它也会降低。在体内缺血或培养物缺氧期间,谷氨酰胺合成酶的表达水平增加。
特異性
在绵羊脑和大鼠脑的蛋白质印迹上与单条带强烈反应。谷氨酰胺合成酶是一种催化谷氨酸胺化形成谷氨酰胺的酶,在哺乳动物中被发现为八个相同的45 kDa亚基的八聚体。谷氨酰胺合成酶活性已被证明是星形胶质细胞的有用标志物,并且是视网膜中的重要分化特征。谷氨酰胺合成酶也被认为是神经递质谷氨酸再循环中的关键酶。
免疫原
从羊脑中纯化的谷氨酰胺合成酶。
應用
使用该抗谷氨酰胺合成酶抗体克隆GS-6检测谷氨酰胺合成酶,经验证可用于ELISA、IH、IH(P)&WB,产品引用超过45次。
研究子类别
神经丝&神经元代谢
研究类别
神经科学
蛋白质印迹:1:1,000-1:5,000
大鼠脑的免疫组化
ELISA
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
標靶描述
45kda
外觀
形式:纯化
纯化的免疫球蛋白。含有50%甘油、BSA和0.09%叠氮化钠的缓冲液中的液体。
纯化的蛋白 A
儲存和穩定性
自收到之日起,以未稀释的分装试样可于-20ºC下稳定保存1年。
分析報告
对照
大鼠脑组织,大鼠脑细胞质蛋白提取物
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
N Hakuba et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 20(23), 8750-8753 (2000-01-11)
Acoustic overstimulation is one of the major causes of hearing loss. Glutamate is the most likely candidate neurotransmitter for afferent synapses in the peripheral auditory system, so it was proposed that glutamate excitotoxicity may be involved in noise trauma. However
H Ueda et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 41(12), 3908-3914 (2000-10-29)
Dystrobrevin is a newly discovered dystrophin-associated protein with multiple sites for phosphorylation on tyrosine residues. In the present study, the cellular distribution and subcellular localization of dystrobrevin were examined in the adult rat retina, cornea, lens, iris, ciliary body, and
Alterations in protein expression and membrane properties during Muller cell gliosis in a murine model of transient retinal ischemia.
Hirrlinger PG, Ulbricht E, Iandiev I, Reichenbach A, Pannicke T
Neuroscience Letters null
Effects of retinal glial cells on isolated rat retinal ganglion cells.
K Kashiwagi, Y Iizuka, M Araie, Y Suzuki, S Tsukahara
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Redistribution of astrocytic glutamine synthetase in the hippocampus of chronic epileptic rats.
Papageorgiou IE, Gabriel S, Fetani AF, Kann O, Heinemann U.
Glia null