主要文件
MABN69
Sigma-Aldrich
抗-Caspr抗体(克隆K65/35)
clone K65/35, from mouse
别名:
contactin associated protein 1, neurexin 4, neurexin-4, contactin-associated protein 1, Neurexin IV, Neurexin-4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
K65/35, monoclonal
物種活性
rat
物種活性(以同源性預測)
mouse (based on 100% sequence homology)
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
接触蛋白相关蛋白1(Caspr)是一种单次跨膜I 型膜蛋白,属于轴突蛋白家族,包含一个F5/8 C型结构域、一个纤维蛋白原C末端结构域、两个EGF样结构域和四个层粘连蛋白样结构域。Caspr 与接触蛋白的相互作用已得到充分证明,这种相互作用对于Caspr 向质膜的运输、神经胶质细胞的髓鞘形成以及轴突-神经胶质连接的生成至关重要。研究也提示,Caspr可能在接触蛋白的细胞表面表达,及其对不同轴突结构域的靶向中起调节作用。Caspr的表达大多见于脑,主要见于副结轴突神经胶质连接(paranodal axoglial junction)中的CNS有髓神经纤维(myelinated nerve fiber)。
免疫原
对应于大鼠Caspr的重组蛋白。
應用
免疫组化分析:一个先前批次的 1:300 稀释液在大鼠小脑和大鼠海马体组织中检测到 Caspr。
抗-Caspr抗体(克隆K65/35)是用于IH & WB的针对Caspr的抗体。
研究子类别
信号神经科学
研究类别
神经科学
品質
通过蛋白质印迹在大鼠脑膜组织裂解物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL该抗体在10 µg大鼠脑膜组织裂解物中检测到Caspr。
標靶描述
观测分子量~220 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
大鼠脑膜组织裂解物
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Annika Balraj et al.
Developmental neurobiology, 82(4), 308-325 (2022-04-12)
Retinal ganglion cells generate a pattern of action potentials to communicate visual information from the retina to cortical areas. Myelin, an insulating sheath, wraps axonal segments to facilitate signal propagation and when deficient, can impair visual function. Optic nerve development
Aníbal Sánchez-de la Torre et al.
Cell death & disease, 13(7), 585-585 (2022-07-08)
Cannabinoids are known to modulate oligodendrogenesis and developmental CNS myelination. However, the cell-autonomous action of these compounds on oligodendroglial cells in vivo, and the molecular mechanisms underlying these effects have not yet been studied. Here, by using oligodendroglial precursor cell
Evelien Fredrickx et al.
Glia, 68(6), 1148-1164 (2019-12-19)
Myelin, one of the most important adaptations of vertebrates, is essential to ensure efficient propagation of the electric impulse in the nervous system and to maintain neuronal integrity. In the central nervous system (CNS), the development of oligodendrocytes and the
Di Chen et al.
Journal of neuroinflammation, 19(1), 112-112 (2022-05-17)
Microglia/macrophages are activated after cerebral ischemic stroke and can contribute to either brain injury or recovery by polarizing microglia/macrophage into distinctive functional phenotypes with pro- or anti-inflammatory properties. Interleukin-13 (IL-13) is an anti-inflammatory cytokine that regulates microglia/macrophage polarization toward an