Key Documents
AB9568
Sigma-Aldrich
抗神经丝L抗体
serum, Chemicon®
别名:
Anti-CMT1F, Anti-CMT2E, Anti-CMTDIG, Anti-NF-L, Anti-NF68, Anti-NFL, Anti-PPP1R110
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
rat, pig, human, bovine, feline, canine, mouse
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NEFL(4747)
一般說明
神经丝是中间丝的一种,是支持轴突细胞质的细胞骨架的主要成分。它们是轴突中最丰富的纤维成分,在平均值上的频率是轴突微管的3-10倍。神经丝(直径10nm)由三个相互缠绕的原纤维构建而成,原纤维本身由单体蛋白质的两个四聚体原丝复合物组成。神经丝三联体蛋白(68/70、160和200 kDa)同时存在于中枢和外周神经系统中,通常是神经元特异性的。68/70 kDa NF-L蛋白可以自组装成丝状结构,但是160 kDa NF-M和200 kDa NF-H蛋白需要68/70 kDa NF-L蛋白的存在才能共同组装。各种神经瘤,神经节神经瘤,神经节神经胶质瘤,神经节神经母细胞瘤和神经母细胞瘤的神经丝染色呈阳性。尽管通常仅限于神经元,但已在副神经节瘤以及肾上腺和肾上腺外嗜铬细胞瘤中检测到神经丝。类癌,皮肤神经内分泌癌和肺燕麦细胞癌也表达神经丝。
特異性
可识别神经丝轻链(NF-L)。
免疫原
纯化的猪NF-L
應用
使用经验证可用于IC、IH、IH(P)&WB的抗神经丝L抗体检测神经丝L。
研究子类别
神经丝&神经元代谢
神经&胶质标记物
研究类别
神经科学
蛋白质印迹分析:
先前批次的1:1000稀释液在10 μg小鼠脑裂解物上检测到神经丝L。
免疫细胞化学:
先前批次的1:200-1:500稀释液用于IC。
最佳工作稀释度和方案必须由最终用户进行确定
品質
免疫组化(石蜡)分析:
正常小脑上的神经丝-L(目录号AB9568)染色。用pH 6.0的柠檬酸盐预处理的组织。使用带有HRP-DAB的IHC-Select Detection将这批抗体稀释至1:800。 免疫反应性表现为浦肯野细胞周围的纤维样染色(棕色)。
使用EDTA缓冲液,pH值8.0进行最佳染色,表位修复:人小脑
標靶描述
68-70kda
聯結
替代品:04-1112
外觀
兔血清。不含防腐剂。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20ºC可稳定保存1年。
分析報告
对照
脑组织
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
NGF activation of TrkA induces vascular endothelial growth factor expression via induction of hypoxia-inducible factor-1?.
Nakamura, K; Tan, F; Li, Z; Thiele, CJ
Molecular and Cellular Neurosciences null
Samantha L Eaton et al.
PloS one, 8(8), e72457-e72457 (2013-09-12)
Western blotting has been a key technique for determining the relative expression of proteins within complex biological samples since the first publications in 1979. Recent developments in sensitive fluorescent labels, with truly quantifiable linear ranges and greater limits of detection
Dre - Cre sequential recombination provides new tools for retinal ganglion cell labeling and manipulation in mice.
Sajgo, S; Ghinia, MG; Shi, M; Liu, P; Dong, L; Parmhans, N; Popescu, O; Badea, TC
Testing null
CNS-targeted viral delivery of G-CSF in an animal model for ALS: improved efficacy and preservation of the neuromuscular unit.
Henriques, A; Pitzer, C; Dittgen, T; Klugmann, M; Dupuis, L; Schneider, A
Molecular Therapy null
Innervation of cervical ventral facet joint capsule: Histological evidence.
Srinivasu Kallakuri,Yan Li,Chaoyang Chen,John M Cavanaugh
World Journal of Orthopedics null