無性繁殖
8B6.1, monoclonal
物種活性
human
技術
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... POU1F1 (5449)
一般說明
垂体特异性转录因子 1(UniProt P28069;也称为 GHF-1,生长激素因子 1,PIT-1)由人中的 POU1F1(也称为 CPHD1、GHF1、PIT1)基因(基因 ID 5449)编码。PIT-1 是一种转录因子,在垂体前叶发育过程中作为谱系定向和扩增的主要调节剂,可驱动五个不同的产生激素的细胞谱系的区域扩增和功能分化,包括生长激素、促乳素、促甲状腺素、促肾上腺皮质激素和促性腺激素。Pit-1 表达的缺失会导致联合性垂体激素缺乏症(CPHD)综合症,表现为缺乏促乳酸、生长激素和部分促甲状腺素。尽管 PIT-1 最初鉴定为垂体特异性的,但 PIT-1 也在人乳房中表达。在乳腺肿瘤中,PIT-1 上调会促进细胞增殖以及两种与乳腺癌相关的激素(生长激素(GH)和催乳激素(PRL))的表达,从而导致 MMPs 上调和乳腺癌转移。人 POU1F1 基因编码两个可变剪接的同工型,其中 Pit-1A(GHF-2)aa47-73 被截短为 Pit-1B(GHF-1)中的单个 Thr47 残基。这两种 PIT-1 同工型均包含一个 PIT-1 POU 特异性结构域(Pit-1A 的 aa150-224 或 Pit-1B 的 aa124-198)和一个 DNA 结合同源盒(Pit-1A 的 aa240-299 或 Pit-1B 的 aa214-273)。
特異性
克隆 8B6.1 表位位于人 PIT-1 剪接同工型 A(Pit-1A、GHF-2)和同工型 B(Pit-1B、GHF-1)均存在的内部区域内。
免疫原
具有 GST 标签的重组人 PIT-1 内部片段。
應用
抗 PIT-1(POU1F1),克隆 8B6.1抗体,货号 MABN1602,是高度特异性的小鼠单克隆抗体,靶向 POU1F1,并已在蛋白质印迹中进行了测试。
品質
通过蛋白质印迹对人垂体组织裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以 1:1,000 的稀释度在 10 µg 的人垂体组织裂解液中检测到 PIT-1/POU1F1。
蛋白质印迹分析:该抗体以 1:1,000 的稀释度在 10 µg 的人垂体组织裂解液中检测到 PIT-1/POU1F1。
標靶描述
观测值〜33 kDa。计算得出的分子量:35.67kDa(异构体 A、Pit-1A、GHF-2)和 32.91kDa(异构体 B、Pit-1B、GHF-1)。在某些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
形式:纯化的
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1