Merck
AMAB91409
Sigma-Aldrich
单克隆抗-TBX19 小鼠抗
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL6251, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
别名:
TPIT, dj747L4.1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
共軛
unconjugated
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
CL6251, monoclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
同型
IgG1
Ensembl | 人類登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TBX19(9095)
免疫原
对应于T-box 19的重组蛋白
序列
EVHASTPGAFLLGNPAVTSPPSVLSTQAPTSAGVEVLGEPSLTSIAVSTWTAVASHPFAGWGGPGAGGHHSPSSLDG
表位
如通过重叠的合成肽所确定的,可与位于肽序列VLGEPSLTSIAVSTW内的表位结合。
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。 人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
Corresponding Antigen APREST73328
外觀
在含有 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水(pH 7.2)中的溶液。
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Nèle F Lenders et al.
European journal of endocrinology, 184(6), 891-901 (2021-04-15)
The clinical utility and prognostic value of WHO 2017 lineage-based classification of pituitary tumours have not been assessed. This study aimed to (1) determine the clinical utility of transcription factor analysis for classification of pituitary tumours and (2) determine the
Kiyohiko Sakata et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 105(10) (2020-07-25)
Pituitary gangliocytomas (GCs) are rare neuronal tumors that present with endocrinological disorders, such as acromegaly, amenorrhea-galactorrhea syndrome, and Cushing's disease. Most pituitary GCs coexist with pituitary adenomas pathologically and are diagnosed as mixed gangliocytoma-adenomas. Herein, we report a case of
Beata Joanna Mossakowska et al.
Cancers, 14(22) (2022-11-27)
Protein deubiquitinases USP8 and USP48 are known driver genes in corticotroph pituitary neuroendocrine tumors (PitNETs). USP8 mutations have pleiotropic effects that include notable changes in genes' expression. Genes involved in cell cycle regulation were found differentially expressed in mutated and